Learn More
2-etoxietanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473127 2500 mL 2500 ml
11463127 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11473127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16100.0F
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 110-80-5 | Molecular Formula: C4H10O2 | Molecular Weight: 90.12 g/mol
A widely used solvent for nitrocelluloses and dyes2-Ethoxyethanol is widely used as a varnish remover and degreasing solution. It is a solvent used for nitrocellulose. It is used as a component for dyes, inks, cleaning agents, resins, paints, destaining solution for lipoproteins on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un disolvente muy utilizado para las nitrocelulosas y los colorantes2-etoxietanol se suele usar como eliminador de barniz y solución desengrasante. Es un disolvente que se utiliza para la nitrocelulosa. Se utiliza como componente para colorantes, tintas, agentes de limpieza, resinas, pinturas, solución decolorante de lipoproteínas en geles de poliacrilamida.
Solubilidad
miscible con agua, acetona, acetato de etilo, benceno, tetracloruro de carbono, éter dietílico, metanol, hidrocarburos y etanol.
Notas
incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, aluminio, álcalis y cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-80-5
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00002869
Clave InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
Nombre IUPAC 2-etoxietan-1-ol
SMILES CCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyethanol
Punto de fusión -90°C
Densidad 0.931
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Temperatura de inflamación 44°C (111°F)
Olor Ether-like
Fórmula lineal CH3CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4085
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1171
Beilstein 1098271
Índice Merck 14,3750
Información de solubilidad Miscible with water,acetone,ethyl acetate,benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether,methanol,hydrocarbons and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Etoxietanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..