Learn More
2-Ethoxyethanol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Código de producto. 15692760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15692760 2 L 1 litro
15602770 2 L 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15692760 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 2563741L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 110-80-5
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00002869
Clave InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
Nombre IUPAC 2-etoxietan-1-ol
SMILES CCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyethanol
Densidad 0.93g/mL at 25°C
Límite de explosión 0.14
Temperatura de inflamación 42°C (107.6°F)
Punto de ignición 460°F
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2OH
Cantidad 2 L
Número UN UN1171
Beilstein 1098271
Densidad del vapor 3.1 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12g/mol
Presión de vapor 3.8mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Esprectrofotométrico