Learn More
2-Etoxietanol, grado de reactivo, 99%, Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxyethanol |
| CAS | 110-80-5 |
| Densidad | 0,93g/mL a 25 °C |
| Límite de explosión | 0.14 |
| Temperatura de inflamación | 42 °C (107,6 °F) |
| Punto de ignición | 460 °F |
| Fórmula molecular | C4H10O2 |
| Fórmula lineal | C2H5OCH2CH2OH |
| Número MDL | MFCD00002869 |
| Cantidad | 25 L |
| Mostrar más |