Learn More
Ácido 2-etoxicarbonilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid |
| CAS | 380430-53-5 |
| Fórmula molecular | C9H11BO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccccc1B(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2-etoxicarbonilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 193.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.075 |