Learn More
Ácido 2-etoxicarbonilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11915871 5 g 5 g
11925871 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393830050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 380430-53-5 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380430-53-5
Fórmula molecular C9H11BO4
Peso molecular (g/mol) 193.99
Número MDL MFCD02179453
Clave InChI QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 2-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, o-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 2-carbethoxyphenylboronic acid, ethyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 2-boronobenzoate, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2773405
Nombre IUPAC ácido (2-etoxicarbonilfenil)borónico
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
Punto de fusión 137.0°C to 138.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.99
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.