Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(etoxicarbonil)furano-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439735 250 mg 250 miligramos
15429735 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52312.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1073338-92-7 | C13H19BO5 | 266.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073338-92-7
Fórmula molecular C13H19BO5
Peso molecular (g/mol) 266.10
Número MDL MFCD11855980
Clave InChI UMMKKZJPSPIDGN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 46739337
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)furano-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Sinónimo ethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid, pinacol ester, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxycarbonyl furan-5-boronic acid pinacol ester, ethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, ethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-furan-2-carboxylic acid ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1
Porcentaje de pureza 96%