Learn More
Bromuro de 2-(etoxicarbonil)etilzinc, 0,5 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413537 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15413537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26739.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En muchas de las reacciones, los compuestos de organozinc aparecen como intermedios. Algunos de los usos sintéticos de los compuestos de organozinc son: para la reacción de alquilación selectiva estéreo de cetonas cíclicas, reacción de adición conjugada a alfa, be
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethoxycarbonyl)ethylzinc bromide
CAS 193065-68-8
Densidad 0.972
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Fórmula molecular C5H10BrO2Zn-
Número MDL MFCD00671976
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 2-ethoxycarbonyl ethylzinc bromide, 0.5m in thf
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI APUPJTIEDQLKSC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC(=O)OCC.[Zn].[Br-]
Nombre IUPAC propanoato de etilo; zinc; bromuro
Peso molecular (g/mol) 247.417
PubChem CID 131668631
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.42