Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(etoxicarbonil)benzeneborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457785 5 g 5 g
15447785 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30941.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 269409-99-6 | Molecular Formula: C15H21BO4 | Molecular Weight: 276.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 269409-99-6
Fórmula molecular C15H21BO4
Peso molecular (g/mol) 276.139
Número MDL MFCD03453660
Clave InChI RFBZWPFBCXBBJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 2-ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, ethyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 2-ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid ethyl ester, ethyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 2-carboethoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, ethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoate
PubChem CID 2773962
Nombre IUPAC 2-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoato de etilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 57°C to 62°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.14
Porcentaje de pureza 97%