Learn More
Ácido 2-(etoxicarbonil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11415610
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11415610 1 g 1 g
11425610 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11415610 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H25867.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 380430-53-5 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 380430-53-5
Fórmula molecular C9H11BO4
Peso molecular (g/mol) 193.99
Número MDL MFCD02179453
Clave InChI QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 2-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, o-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 2-carbethoxyphenylboronic acid, ethyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 2-boronobenzoate, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2773405
Nombre IUPAC ácido (2-etoxicarbonilfenil)borónico
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 130°C to 133°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.99
Porcentaje de pureza 98%