Learn More
Alcohol 2-etoxibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452847 25 g 25 g
11462847 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15477.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71672-75-8 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
2-Ethoxybenzyl alcohol undergoes acetylation with acetic anhydride over zeolite to yield O-acetylated product. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 2-etoxibencílico sufre acetilación con anhídrido acético sobre zeolita para producir producto O-acetilado. También se utiliza como producto intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71672-75-8
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00004616
Clave InChI ICJVQAHPHKYCNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxyphenyl methanol, 2-ethoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-ethoxy, o-ethoxybenzyl alcohol, ethyl ether of saligenin, 2-ethoxybenzylalcohol, 2-ethoxybenzenemethanol, benzyl alcohol, o-ethoxy, benzenemethanol, 2-ethoxy-9ci, acmc-1bgrn
PubChem CID 51381
Nombre IUPAC (2-etoxifenil)metanol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxybenzyl alcohol
Densidad 1.074
Punto de ebullición 263°C to 265°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.532
Cantidad 25 g
Beilstein 2555374
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%