Learn More
Cloruro de 2-etoxibenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-ethoxybenzoyl chloride |
| CAS | 42926-52-3 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Cl O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccccc1C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-etoxibenzoílo |
| Peso molecular (g/mol) | 184.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.029 |