Learn More
Alfa Aesar™ Cloruro de 2-etoxibenzoílo, 98 %
Código de producto. 11398626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398626 100 g 100 g
11388626 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398626 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L17686.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 42926-52-3
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.619
Número MDL MFCD00016348
Clave InChI MDKAAWDKKBFSTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3016397
Nombre IUPAC cloruro de 2-etoxibenzoílo
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxybenzoyl chloride
Punto de ebullición 114°C to 118°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.553
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo o-ethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-ethoxy, 2-ethoxybenzoylchloride, acmc-209jrt, 2-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxybenzoic acid chloride, ksc491c5l, 2-ethoxybenzoyl chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 98%