Learn More
2-Etoxibenzonitrilo, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10453160
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
6609-57-0
C9H9NO
147.18
MFCD00001789
DXTLCLWOCYLDHL-UHFFFAOYSA-N
o-ethoxybenzonitrile, benzonitrile, ethoxy, 2-ethoxybenzenecarbonitrile, o-ethoxybenzontrle, acmc-20anwu, 2-ethoxy benzonitrile, 2-ethoxy-benzonitrile, pubchem4773, benzonitrile, 2-ethoxy, 2-ethoxybenzonitrile
576922
2-etoxibenzonitrilo
CCOC1=CC=CC=C1C#N
6609-57-0
C9H9NO
147.18
MFCD00001789
DXTLCLWOCYLDHL-UHFFFAOYSA-N
o-ethoxybenzonitrile, benzonitrile, ethoxy, 2-ethoxybenzenecarbonitrile, o-ethoxybenzontrle, acmc-20anwu, 2-ethoxy benzonitrile, 2-ethoxy-benzonitrile, pubchem4773, benzonitrile, 2-ethoxy, 2-ethoxybenzonitrile
576922
2-etoxibenzonitrilo
CCOC1=CC=CC=C1C#N
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxybenzonitrile
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 5°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 45°C (0.5 Torr)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethoxybenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.