Learn More
Ácido 2-etoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxybenzoic Acid |
| CAS | 134-11-2 |
| Fórmula molecular | C9H10O3 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 2-Ethoxybenzoic Acid, NSC 406710, o-Ethoxybenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCOc1ccccc1C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |