Learn More
Ácido 2-etoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437816 500 g 500 g
11417816 25 g 25 g
11427816 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14758.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 134-11-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
2-Ethoxybenzoic acid is used in thermally induced solvent-free reactions of triphenylbismuth with a series of thiols and carboxylic acids. It serves as an active component of dental cement. Further, it prevents the entry of root-canal pathogens into periapical regions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-etoxibenzoico se utiliza en reacciones termoinducidas sin disolventes de trifenilbismuto con una serie de tioles y ácidos carboxílicos. Sirve como un componente activo del cemento dental. Además, impide la entrada de patógenos de conducto radicular en regiones periapicales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-11-2
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00002438
Clave InChI XDZMPRGFOOFSBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-ethoxy, benzoic acid, o-ethoxy, o-ethylsalicylic acid, benzoic acid, ethoxy, 2'-carboxyphenetole, 2-ethoxy benzoic acid, 2-ethoxy-benzoic acid, pubchem20122, ortho-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 67252
Nombre IUPAC ácido 2-etoxibenzoico
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxybenzoic acid
Punto de fusión 19°C to 20°C
Densidad 1.105
Punto de ebullición 174°C to 175°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.541
Cantidad 500 g
Beilstein 2691039
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%