Learn More
Cloruro de 2-etoxibencenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417267 5 g 5 g
15407267 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34325.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68800-33-9 | C8H9ClO3S | 220.667 g/mol
2-Ethoxybenzenesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-etoxibencenosulfonilo se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado del agua y la humedad y de agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68800-33-9
Fórmula molecular C8H9ClO3S
Peso molecular (g/mol) 220.667
Número MDL MFCD08706420
Clave InChI RWURYJNJYODVAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-ethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 2-ethoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2-ethoxy
PubChem CID 18944993
Nombre IUPAC cloruro de 2-etoxibencenosulfonilo
SMILES CCOC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxybenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 60°C to 64°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.67
Porcentaje de pureza 96%