Learn More
Clorhidrato de 2-etoxibenzamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxybenzamidine Hydrochloride |
| CAS | 18637-00-8 |
| Fórmula molecular | C9H13ClN2O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Ethoxybenzenecarboximidamide Hydrochloride, o-Ethoxybenzamidine Monohydrochloride, 2-Ethoxybenzenecarboximidamide Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O.ClH/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11;/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11);1H |
| SMILES | N=C(N)C1=CC=CC=C1OCC.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 200.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0716 |