Learn More
2-Ethoxybenzamide, MedChemExpress
Código de producto. 16402349
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16402349 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402349 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1428
MedChemExpress 2-Ethoxybenzamide is widely used as an antipyretic anodyne.
2-Ethoxybenzamide is widely used as an antipyretic anodyne.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxybenzamide
CAS 938-73-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethenzamide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (284.52 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC=CC=C1OCC
Peso molecular (g/mol) 165.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid