Learn More
2-Etoxibenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10468640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10468640 5 g Frasco de vidrio 5 g
10060800 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10468640 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117870050
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 938-73-8 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 938-73-8
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00007977
Clave InChI SBNKFTQSBPKMBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethenzamide, benzamide, 2-ethoxy, o-ethoxybenzamide, ethbenzamide, etenzamide, ethenzamid, etamide, ethosalicyl, etosalicil, etosalicyl
PubChem CID 3282
Nombre IUPAC 2-etoxibenzamida
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(N)=O
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxybenzamide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129.0°C to 134.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OC6H4CONH2
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 93
Índice Merck 15, 3786
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino granular
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.