Learn More
2-Etoxibenzaldehído, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427287 50 g 50 g
11349629 100 g 100 g
11437287 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15035.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 613-69-4 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-69-4
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00003316
Clave InChI DUVJMSPTZMCSTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-ethoxy, o-ethoxybenzaldehyde, 2-ethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, o-ethoxy, 2-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, ethoxy, ethoxy benzaldehyde, pubchem9726, ortho-ethoxybenzaldehyde, acmc-209ms1
PubChem CID 11950
Nombre IUPAC 2-Etoxibenzaldehído
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxybenzaldehyde
Densidad 1.077
Punto de ebullición 249°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 50 g
Beilstein 1937270
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza ≥97%