Learn More
2-Etoxianilina, TRC
Código de producto. 30132754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132754 10 g 10 g
30132967 5 g 5 g
18020920 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE20046110G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-70-2
Fórmula molecular C8 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 137.18
Sinónimo o-Phenetidine (7CI,8CI), 2-Ethoxybenzenamine, 2-Aminophenetole, 2-Aminophenyl ethyl ether, 2-Ethoxyaniline, 2-Ethoxyphenylamine, NSC 9818, o-Ethoxyaniline, o-Ethoxylaniline, o-Phenetidine, 2-Phenetidine, 2-Ethoxybenzenamine, 2-Aminophenetole, 2-Aminophenyl Ethyl Ether, 2-Ethoxyphenylamine, o-Ethoxyaniline, o-Phenetidine (7CI,8CI), 2-Ethoxyaniline, NSC 9818, 2-Phenetidine
Nombre IUPAC 2-etoxianilina
SMILES CCOc1ccccc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyaniline
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841