Learn More
2-Cloruro de Etoxiacetilo, TRC
Código de producto. 30379439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379439 10 g
30382036 5 g
30371570 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89093010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14077-58-8
Fórmula molecular C4H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 122.55
Sinónimo alpha-Ethoxyacetyl Chloride, Ethoxyacetic Acid Chloride
Nombre IUPAC cloruro de 2-etoxiacetilo
SMILES CCOCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyacetyl Chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0135