Learn More
Cloruro de 2-etoxiacetilo, 97 %, estabilizado con 0,3 % de óxido de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488945 100 g 100 g
15468945 5 g 5 g
15478945 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34443.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14077-58-8 | C4H7ClO2 | 122.548 g/mol
It is employed in fine chemical syntheses and used as pharmaceutical intermediates. A trace of cis-ethoxyacetamide was also detected and isolated with an authentic sample prepared from the reaction of cis-3-amino-6-methylchroman-4-01 (2) with 2-ethoxyacetyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en síntesis química fina y como intermedio farmacéutico. También se detectó y aisló un rastro de cis-etoxiacetamida con una muestra auténtica preparada a partir de la reacción del cis-3-amino-6-metilcromano-4-01 (2) con cloruro de 2-etoxiacetil.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Reacciona con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14077-58-8
Fórmula molecular C4H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 122.548
Número MDL MFCD11170566
Clave InChI ZPMWWAIBJJFPPQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84189
Nombre IUPAC cloruro de 2-etoxiacetilo
SMILES CCOCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyacetyl chloride
Nombre de nota stabilized with 0.3% Magnesium oxide
Fórmula lineal CH3CH2OCH2COCl
Cantidad 100 g
Número UN UN2920
Sinónimo ethoxyacetyl chloride, ethoxyacetylchloride, ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxyacetylchloride, ethoxy acetyl chloride, ethoxyacetic acid chloride, 2-ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride, 2-ethoxy
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.55
Porcentaje de pureza 97%