Learn More
2'-Etoxiacetofenona, +97 %
Código de producto. 11450631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450631 50 g 50 g
11440631 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450631 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20113.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2142-67-8 | Molecular Formula: C10H12O2 | Molecular Weight: 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2142-67-8
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00017262
Clave InChI TVGMOUGXQYQZOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-ethoxyacetophenone, 1-2-ethoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-2-ethoxyphenyl, 2-acetylphenetole, 1-2-ethoxyphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-ethoxybenzene, o-ethoxyacetophenone, pubchem13191, acmc-1bt18, ethanone,2-ethoxy-1-phenyl
PubChem CID 578482
Nombre IUPAC 1-(2-Etoxifenil)etanona
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Ethoxyacetophenone
Punto de fusión 38°C to 42°C
Densidad 1
Punto de ebullición 244°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%