Learn More
Diclorhidrato de (2-etoxi-etil)-2-piperidin-4-il-1H-benzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Ethoxy-ethyl)-2-piperidin-4-yl-1H-benzimidazole Dihydrochloride |
| CAS | 2414420-72-5 |
| Fórmula molecular | C16H23N3O•2HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23N3O.2ClH/c1-2-20-12-11-19-15-6-4-3-5-14(15)18-16(19)13-7-9-17-10-8-13;;/h3-6,13,17H,2,7-12H2,1H3;2*1H |
| SMILES | CCOCCN1C2=CC=CC=C2N=C1C3CCNCC3.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 1-(2-etoxietil)-2-(piperidin-4-il)-1H-benzo[d]imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 346.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 2805.14 |