Learn More
2-etoxi-d5-fenol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxy-d5-phenol |
| CAS | 117320-30-6 |
| Fórmula molecular | C8 2H5 H5 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 143.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0995 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |