Learn More
Éster metílico del ácido 2-etoxi-d5-1-[[2'-[(hidroxiamino)iminometil][1,1'-bifenil]-4-il]metil]-1H-bencimidazol-7-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxy-d5-1-((2'-((hydroxyamino)iminomethyl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1795133-18-4 |
| Fórmula molecular | C25H19D5N4O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24N4O4/c1-3-33-25-27-21-10-6-9-20(24(30)32-2)22(21)29(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23(26)28-31/h4-14,31H,3,15H2,1-2H3,(H2,26,28)/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4\C(=N\O)\N |
| Nombre IUPAC | 3-[[4-[2-[(Z)-N'-hidroxicarbamimidoil]fenil]fenil]metil]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)benzimidazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 449.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.2111 |