Learn More
Lactato de 2-etoxi-6,9-diaminoacridina, TRC
Código de producto. 30383935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383935 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30383935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE2615051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethacridine Lactate
CAS 1837-57-6
Fórmula molecular C15 H15 N3 O . C3 H6 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 7-ethoxy-3,9-acridinediamine (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate, Lactic acid compd. with 6,9-diamino-2-ethoxyacridine (1:1), 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine 2-hydroxypropanoate (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacrid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
SMILES CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
Nombre IUPAC 7-etoxiacridina-3,9-diamina; ácido 2-hidroxipropanoico
Peso molecular (g/mol) 343.377
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.153