Learn More
Ácido 2-etoxi-5-yodonicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10321710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10321710 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10321710 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00289DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
CAS 335078-07-4
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H8INO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-ethoxy-5-iodonicotinic acid, 2-ethoxy-5-iodo-pyridine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-2-ethoxy-5-iodopyridine
Clave InChI DHVUWACWJRDVBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=NC=C(C=C1C(=O)O)I
Nombre IUPAC ácido 2-etoxi-5-yodopiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 293.06
PubChem CID 22648229
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.06