Learn More
2-etoxi-5-fluoropirimidin-4(1H)-ona (2-etoxi-5-fluorouracilo), Mikromol™
Descripción
2-etoxi-5-fluoropirimidin-4(1H)-ona (2-etoxi-5-fluorouracilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxy-5-fluorouracil |
| CAS | 56177-80-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Ethoxy-5-fluorouracil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H7 F N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fluorouracil Imp. F (EP), Fluorouracil USP Related Compound F, Fluorouracil USP RC F, 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one, 2-Ethoxy-5-fluorouracil, 4(3H)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro-, 4(1H)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro- (9CI), 2-Ethoxy-5-fluoro-4(3H)-pyrimidinone, Fluorouracil Related Compound F, Flucytosine Impurity B, Fluorouracil Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H |
| SMILES | CCOC1=NC(=O)C(=CN1)F |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-5-fluoro-1H-pirimidin-4-ona |
| Mostrar más |