Learn More
2-etoxi-5-(4-metilpiperazina-1-sulfonil)benzaldehído (1-[(4-etoxi-3-formilfenil)sulfonil]-4-metilpiperazina), Mikromol™
Descripción
2-Etoxi-5-(4-metilpiperazina-1-sulfonil)benzaldehído (1-[(4-Etoxi-3-formilfenil)sulfonil]-4-metilpiperazina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine) |
| CAS | 332374-42-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H20 N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde, 1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O4S/c1-3-20-14-5-4-13(10-12(14)11-17)21(18,19)16-8-6-15(2)7-9-16/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(cc1C=O)S(=O)(=O)N2CCN(C)CC2 |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-5-(4-metilpiperazin-1-il)sulfonilbenzaldehído |
| Mostrar más |