Learn More
Ácido 2-etoxi-5-[(4-metil-1-piperazinil)sulfonil]benzoico, Mikromol™
Código de producto. 30050856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050856 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050856 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0254.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-etoxi-5-[(4-metil-1-piperazinil)sulfonil]benzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid
CAS 194602-23-8
Nombres de analitos o componentes 2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 N2 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O5S/c1-3-21-13-5-4-11(10-12(13)14(17)18)22(19,20)16-8-6-15(2)7-9-16/h4-5,10H,3,6-9H2,1-2H3,(H,17,18)
SMILES CCOc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N2CCN(C)CC2
Nombre IUPAC Ácido 2-etoxi-5-(4-metilpiperazin-1-il)sulfonilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 328.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1093 g/mol