Learn More
2-Etoxi-4-metilfenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332776 10 g 10 g
11322776 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08898.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2563-07-7 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2563-07-7
Número MDL MFCD00043697
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-4-methylphenol
Punto de fusión 28°C to 30°C
Punto de ebullición 103°C (3 mmHg)
Fórmula molecular C5H2Cl2N2O3
Índice de refracción 1.523
Cantidad 10 g
Beilstein 1865448
Sinónimo 2,6-dichloro-4-nitropyridine 1-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridine n-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridine-n-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridine-1-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 2,6-dichloro-4-nitro-pyridine-n-oxide, pubchem5533, acmc-209usu, 2,6-dichloro-4-nitropyridin-1-ol, 2-chloro-4-nitro-pyridine-n-oxide
Clave InChI LWOLKOLHQCMQDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C([N+](=C1Cl)[O-])Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-nitro-1-oxidopiridin-1-io
Peso molecular (g/mol) 208.98
PubChem CID 2784721
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 95%