Learn More
2-Etoxi-4-metilfenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322776 2 g 2 g
11332776 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08898.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
CAS: 2563-07-7 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 2563-07-7
Número MDL MFCD00043697
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-4-methylphenol
Punto de fusión 28°C to 30°C
Punto de ebullición 103°C (3 mmHg)
Fórmula molecular C9H12O2
Índice de refracción 1.523
Cantidad 2 g
Beilstein 1865448
Sinónimo phenol, 2-ethoxy-4-methyl, 2-ethoxy-p-cresol, methyl creosol, acmc-20anwy, ethoxy-p-cresol, 2-ethoxy-4-methyl-phenol, phenol,2-ethoxy-4-methyl
Clave InChI ZWQBCCVEOIYNDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1)C)O
Nombre IUPAC 2-etoxi-4-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 152.19
PubChem CID 75715
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 95%