Learn More
2-Etoxi-4-formilfenil 2-Metilpropanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxy-4-formylphenyl 2-Methylpropanoate |
| CAS | 188417-26-7 |
| Fórmula molecular | C13H16O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O4/c1-4-16-12-7-10(8-14)5-6-11(12)17-13(15)9(2)3/h5-9H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 236.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.1049 |