Learn More
Éster metílico del ácido 2-etoxi-3H-benzimidazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxy-3H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 150058-27-8 |
| Fórmula molecular | C11H11N2O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Methyl 2-Ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, 2-Ethoxy-1H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-3-16-11-12-8-6-4-5-7(9(8)13-11)10(14)15-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-3H-benzimidazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0848 |