Learn More
2-Etoxi-3-etilpirazina, TRC
Código de producto. 30387896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387896 100 mg
30374466 1 g
30381300 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE676568100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35243-43-7
Fórmula molecular C8H12N2O
Peso molecular (g/mol) 152.19
SMILES CCOc1nccnc1CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-3-ethylpyrazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O/c1-3-7-8(11-4-2)10-6-5-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.095