Learn More
Ácido 2-etoxi-1-naftoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11495287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495287 25 g 25 g
11405297 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22665.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2224-00-2
Fórmula molecular C13H11O3
Peso molecular (g/mol) 215.23
Número MDL MFCD00004008
Clave InChI MYFBSSDLYGWAHH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-ethoxy-1-naphthoic acid, 2-ethoxynaphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-ethoxy, 2-ethoxy-1-naphthoicacid, 2-ethoxynaphthalenecarboxylic acid, acmc-209ftv, rarechem al be 0566, timtec-bb sbb005771, 2-ethoxynaphtoic acid
PubChem CID 75210
Nombre IUPAC ácido 2-etoxinaftaleno-1-carboxílico
SMILES CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-1-naphthoic acid
Punto de fusión 143°C to 145°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2695612
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.24
Porcentaje de pureza 98%