Learn More
2-Etoxi-1-naftalaldehído, 98 %
Código de producto. 11426986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426986 5 g 5 g
11416986 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25306.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19523-57-0
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD00046427
Clave InChI IMNKQTWVJHODOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxy-1-naphthaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-ethoxy, 2-ethoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthaldehyde, 2-ethoxy, 1-naphthalenecarboxaldehyde,2-ethoxy, 2-ethoxynaphthalenecarbaldehyde, 2-athoxy-naphthal, acmc-1bs4w, 2-ethoxy-1-naphthalenecarbaldehyde, 2-ethoxy-naphthalene-1-carbaldehyde
PubChem CID 88099
Nombre IUPAC 2-etoxinaftaleno-1-carbaldehído
SMILES CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-1-naphthaldehyde
Punto de fusión 111°C to 113°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1073578
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%