Learn More
2-etoxi-1-etoxicarbonil-1,2-dihidroquinolina, TRC
Código de producto. 30372465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372465 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30372465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8918805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
CAS 16357-59-8
Fórmula molecular C14H17NO3
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(Ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-Ethoxy-1(2H)-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-1-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline, 2-Ethoxy-N-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 2-ethoxy-1(2H)-quinolinecarboxylate, N-(Ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, N-Carbethoxy-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, NSC 147831
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-etoxi-2H-quinolina-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 247.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.1208