Learn More
2-Etoxi-1-etoxicarbonil-1,2-dihidroquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454734 10 g 10 g
11464734 50 g 50 g
11474734 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454734 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13724.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16357-59-8 | C14H17NO3 | 247.29 g/mol
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline is an irreversible membrane-bound receptor antagonist. It is used in synthetic chemistry, discovery, process R&D. It also acts as coupling reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-etoxi-1-etoxicarbonil-1,2-dihidroquinolina es un antagonista irreversible de los receptores ligados a la membrana. Se utiliza en el proceso de I+D, química sintética e investigación. También actúa como reactivo de acoplamiento.
Solubilidad
Soluble en 95 % de etanol (50 mg/ml). Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar a 4 °C. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16357-59-8
Fórmula molecular C14H17NO3
Peso molecular (g/mol) 247.29
Número MDL MFCD00006703
Clave InChI GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo eedq, 2-ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, n-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, ethyl 2-ethoxyquinoline-1 2h-carboxylate, 1-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-ethoxy-1 2h-quinolinecarboxylic acid, ethyl ester, 1 2h-quinolinecarboxylic acid, 2-ethoxy-, ethyl ester, ethyl 2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline-1-carboxylate, ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxy-1-quinolinecarboxylate, ethyl n-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline carboxylate
PubChem CID 27833
Nombre IUPAC 2-etoxi-2H-quinolina-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC1C=CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
Punto de fusión 63°C to 66°C
Punto de ebullición 125°C to 128°C (0.1 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 533048
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3518
Información de solubilidad Soluble in 95% Ethanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.29
Porcentaje de pureza 99%