Learn More
2-Etoxi-1-[[2'-[(hidroxiamino)iminometil][1,1'-bifenilo]-4-il]metil]-1H-benzimidazol-7-éster metilo del ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30180428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180428 50 mg 50 miligramos
30180247 100 mg 100 miligramos
30180265 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180428 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89203050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147403-65-4
Fórmula molecular C25H24N4O4
Peso molecular (g/mol) 444.48
Sinónimo Methyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(hydroxyamidino)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=N)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-1-((2'-((hydroxyamino)iminomethyl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24N4O4/c1-3-33-25-27-21-10-6-9-20(24(30)32-2)22(21)29(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23(26)28-31/h4-14,31H,3,15H2,1-2H3,(H2,26,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.1798