Learn More
Éster metílico del ácido 2-etoxi-1-[[2'-[2-(tritil)-2H-tetrazol-5-il][1,1'-bifenil]-4-il]metil]-1H-bencimidazol-4-carboxílico-d4 (impureza de candesartán), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxy-1-((2'-(2-(trityl)-2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)-1H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester-d4 (Candesartan Impurity) |
| CAS | 1793997-59-7 |
| Fórmula molecular | C44H32D4N6O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Ethoxy-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H36N6O3/c1-3-53-43-45-40-38(42(51)52-2)24-15-25-39(40)49(43)30-31-26-28-32(29-27-31)36-22-13-14-23-37(36)41-46-47-48-50(41)44(33-16-7-4-8-17-33,34-18-9-5-10-19-34)35-20-11-6-12-21-35/h4-29H,3,30H2,1-2H3/i26D,27D,28D,29D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cn2c(OCC)nc3c(cccc23)C(=O)OC)c4ccccc4c5nnnn5C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8 |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-1-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(1-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 700.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 700.31 |