Learn More
Ácido 2-etoxi-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1H-bencimidazol-7-carboxílico (candesartán), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-etoxi-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1H-benzimidazol-7-carboxílico (candesartán)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Candesartan |
| CAS | 139481-59-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Candesartan |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C24 H20 N6 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid, Candesartan Cilexetil Imp. G (EP), Candesartan Cilexetil USP Related Compound G, Candesartan Cilexetil USP RC G, Candesartan, Candesartan Cilexetil Related Compound G, Candesartan Cilexetil Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29) |
| SMILES | CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-etoxi-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]bencimidazol-4-carboxílico |
| Mostrar más |