Learn More
2-etenilpiridina (2-vinilpiridina), Mikromol™
Código de producto. 18012390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18012390 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18012390 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0587.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-etenilpiridina (2-vinilpiridina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
CAS 100-69-6
Nombres de analitos o componentes 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C7 H7 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Betahistine Dihydrochloride Imp. A (EP), Betahistine Imp. A (EP), 2-Ethenylpyridine, 2-Vinylpyridine, Betahistine Dihydrochloride Impurity A, Betahistine Mesilate Impurity A, Betahistine Impurity A, Betahistine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
SMILES C=Cc1ccccn1
Nombre IUPAC 2-etenilpiridina
Peso molecular (g/mol) 105.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 105,0578 g/mol