Learn More
2-Etenilbenzaldehído, TRC
Código de producto. 30179999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179999 100 mg 100 miligramos
30180299 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE678170100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28272-96-0
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Sinónimo 2-Formylstyrene, 2-Vinylbenzaldehyde, o-Formylstyrene, o-Vinylbenzaldehyde
SMILES C=Cc1ccccc1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethenylbenzaldehyde
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h2-7H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0575