Learn More
2-Etenil-5-oxo-1-Pirrolidincarboxylic Ácido tert-Éster de Butilo, TRC
Código de producto. 30370372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370372 500 mg
30386765 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE890375500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160428-64-8
Fórmula molecular C11H17NO3
Peso molecular (g/mol) 211.26
Sinónimo 2-Ethenyl-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Nombre IUPAC Tert-butilo 2-oxo-5-vinipirolidina-1-carboxilato
SMILES C=CC1N(C(OC(C)(C)C)=O)C(CC1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethenyl-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO3/c1-5-8-6-7-9(13)12(8)10(14)15-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.12