Learn More
2-Ethenil-3,4-dihidroquinazolina-4-una, TRC
Código de producto. 30138001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138001 50 mg 50 miligramos
30136409 250 mg 250 miligramos
30010500 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB12635050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91634-12-7
Fórmula molecular C10H8N2O
Peso molecular (g/mol) 172.18
Nombre IUPAC 2-etinil-3H-quinazolina-4-una
SMILES Oc1nc(C=C)nc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-8-6-4-3-5-7(8)10(13)12-9/h2-6H,1H2,(H,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0637