Learn More
2-Etenil-2-metil-5-prop-1-en-2-iloxolano, TRC
Código de producto. 30343323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343323 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30343323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB125313500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethenyl-2-methyl-5-prop-1-en-2-yloxolane
CAS 13679-86-2
Fórmula molecular C10H16O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-5-10(4)7-6-9(11-10)8(2)3/h5,9H,1-2,6-7H2,3-4H3
SMILES CC(=C)C1CCC(C)(O1)C=C
Nombre IUPAC 2-etenil-2-metil-5-prop-1-en-2-iloxolano
Peso molecular (g/mol) 152.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201