Learn More
2-Etenil-2-metil-5-prop-1-en-2-iloxolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethenyl-2-methyl-5-prop-1-en-2-yloxolane |
| CAS | 13679-86-2 |
| Fórmula molecular | C10H16O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-5-10(4)7-6-9(11-10)8(2)3/h5,9H,1-2,6-7H2,3-4H3 |
| SMILES | CC(=C)C1CCC(C)(O1)C=C |
| Nombre IUPAC | 2-etenil-2-metil-5-prop-1-en-2-iloxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 152.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1201 |